Merck
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III)-sulfat Hydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
In2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.82 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChIKey
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.