Wichtige Dokumente
288101
(Acetylacetonat)dicarbonylrhodium(I)
98%
Synonym(e):
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), Dicarbonylrhodium(I)-2,4-pentandionat, Rh(CO)2acac, Rhodium(I)-dicarbonyl-acetylacetonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChIKey
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?