Merck
287989
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(diphenylphosphin)hexan
97%
Synonym(e):
1,6-Hexanediylbis[diphenylphosphine, Hexamethylenebis[diphenylphosphine]
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C30H32P2/c1(15-25-31(27-17-7-3-8-18-27)28-19-9-4-10-20-28)2-16-26-32(29-21-11-5-12-22-29)30-23-13-6-14-24-30/h3-14,17-24H,1-2,15-16,25-26H2
InChIKey
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
287989-1G
287989-5G4061833321225