Wichtige Dokumente
286508
Palmitinsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
Hexadecananhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
InChIKey
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)