Wichtige Dokumente
28440
Cyanessigsäure-tert.-butylester
≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.420
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
InChIKey
BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | BR781965 | BR781962 | BR781970 |
---|---|---|---|
BRAND 781968 | BRAND 781965 | BRAND 781962 | BRAND 781970 |
lid, skirt (F-bottom) | lid, skirt (F-bottom) | lid, skirt (F-bottom) | lid, skirt (F-bottom, transparent bottom) |
sterile | sterile | sterile | sterile |
350 μL | 350 μL | 350 μL | 330 μL |
350 μL , 96 wells | 350 μL , 96 wells | 350 μL , 96 wells | 330 μL , 96 wells |
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?