Wichtige Dokumente
284386
N,N-Dimethyldodecylamin
97%
Synonym(e):
1-Dimethylamino-dodecan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<129 mmHg ( 21 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
InChIKey
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?