Wichtige Dokumente
274100
cis,cis-1,3-Cyclooctadien
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
55 °C/34 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−53-−51 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
InChIKey
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
274100-25ML | 4061826151846 |
274100-500G | |
274100-5ML | |
274100-100G | |
274100-100ML | |
274100-500ML | |
274100-5G |