Wichtige Dokumente
270180
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Synonym(e):
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
bp
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
InChIKey
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?