Wichtige Dokumente
262412
4-(Butylamino)benzoesäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
p-Butylaminobenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4-(Butylamino)benzoesäure, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
149-151 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?