Merck
260568
Sigma-Aldrich
Anti-Brenztraubensäurealdehyd-1-oxim
98%
Synonym(e):
Isonitrosoaceton
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH=NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
InChIKey
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable