Wichtige Dokumente
256846
Diisobutylaluminiumhydrid -Lösung
1.0 M in heptane
Synonym(e):
DIBAH, DIBAL
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in heptane
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChIKey
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlene Produkte
Septumeinlassadapter
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?