Wichtige Dokumente
256544
Cadmiumtellurid
powder, <250 μm, deposition grade, ≥99.98% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
deposition grade
Assay
≥99.98% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
<250 μm
bp
1130 °C
mp (Schmelzpunkt)
1092 °C
Dichte
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]=[Te]
InChI
1S/Cd.Te
InChIKey
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?