Wichtige Dokumente
256250
(S)-(+)-Benzoin
99%
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenon
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES String
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
InChIKey
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Anwendung
Chiral starting material.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256250-25MG | |
256250-100MG | 4061832896014 |