Merck
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxan-2,3-diol
98%
Synonym(e):
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxan, Glyoxal-mono-ethylenacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.10
Beilstein:
104209
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C (lit.)
SMILES String
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
InChIKey
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)