252069
Chlordifluoressigsäureanhydrid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.347 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
Dichte
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
chloro
ester
fluoro
SMILES String
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4Cl2F4O3/c5-3(7,8)1(11)13-2(12)4(6,9)10
InChIKey
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for dual element acetylation tagging derivatization of amines by using microwave sustained helium emission detector
- as derivatization reagent in determination of estrone and 17β-estradiol in hair by GC-MS
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?