Wichtige Dokumente
142859
Difluoressigsäure
98%
Synonym(e):
1,1-Difluoroacetic acid, 2,2-Difluoroacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChIKey
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?