Merck
245038
Sigma-Aldrich
1-Brom-undecan
98%
Synonym(e):
Undecylbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.20
Beilstein:
1098390
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
8.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
InChIKey
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)