Wichtige Dokumente
17210
1-Brom-heptadecan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Heptadecylbromid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.36
Beilstein:
1702196
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChIKey
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?