Wichtige Dokumente
243531
Kalium-hydrogentartrat monobasisch
99%
Synonym(e):
Kalium-L-tartrat monobasisch, Kalium-hydrogen-L-tartrat, Kaliumbitatrat, L(+)-Weinsäure Monokaliumsalz, Weinsäure Monokaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
Dichte
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChIKey
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?