Wichtige Dokumente
238279
1-Iodhexadecan
contains copper as stabilizer, 95%
Synonym(e):
Hexadecyl-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.4806 (lit.)
bp
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-23 °C (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
InChIKey
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?