Merck
237353
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-benzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
192-193 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
LNYTUARMNSFFBE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)