Wichtige Dokumente
D139505
4-(Dimethylamino)benzonitril
98%
Synonym(e):
4-Cyano-N,N-dimethylanilin, DMABN
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
bp
318 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,1-2H3
InChIKey
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?