Wichtige Dokumente
235350
2-Benzylanilin
≥99%
Synonym(e):
2-Amino-diphenylmethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
InChIKey
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?