Wichtige Dokumente
234141
Rhodamin-B-Basis
Dye content 97 %
Synonym(e):
Solvent Red 49
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 97%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?