Wichtige Dokumente
225967
2-Nitrobenzylamin -hydrochlorid
Synonym(e):
2-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
247 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChIKey
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Reactant involved in synthesis of:
- Tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions
- Aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition
- Squaryliamides for mannosyltransferase inhibition
- Fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?