Merck
223891
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-Oxid
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dibismuttrioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Bi2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: bismuth
Partikelgröße
10 μm
SMILES String
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChIKey
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bismut(III)-oxid ist ein gelbes, monoklin kristallines Pulver. Es ist in Wasser und Hydroxidlösungen nicht löslich, löst sich aber in Säuren und bildet dabei Bismut(III)-Salze. Es kann durch Erhitzen von Bismut an der Luft oder durch Erhitzen von Bismuthydroxid-, -carbonat- oder -nitrat-Verbindungen hergestellt werden.
Anwendung
Bismut(III)-oxid wird für folgende allgemeine Anwendungen eingesetzt: Herstellung von optischen Gläsern mit hohen Brechungsindices, Vorstufe bei der Produktion von anderen Bismutverbindungen.
Bismut(III)-oxid ist für Dentalwerkstoffe geeignet und macht sie für Röntgenstrahlen undurchlässig.
Es wird für die Synthese von reinen BiFeO3-Perowskit-Nanopartikeln  und bleifreiem piezoelektrischen 0,96(Bi0,5Na0,5)TiO3 – 0,04 BaTiO3 verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Über die Herstellung von neuen, stabilisierten, Oxidionen leitende Bismut-Vanadat-Phasen durch eine mikrowellenunterstützte Methode aus V2O5, Bi2O3 und anderen festen Oxiden wurde berichtet. Diese keramischen Stoffe sind vielverspechend für die Anwendung in Festoxid-Brennstoffzellen, Wasserdampf-Elektrolyseuren und Sauerstoffsensoren.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct mechanosynthesis of pure BiFeO 3 perovskite nanoparticles: reaction mechanism.
Perejon A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(22), 3551-3562 (2013)
Vaidyanathan, B. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3400-3400 (1998)
Rifath Sharmin et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 62(9), 1032-1039 (2012-10-02)
Photocatalytic oxidation (PCO) is a promising technology for indoor air purification due to low operating cost, potentially long service life, and low maintenance. Ultraviolet light-emitting diode (UVLED) is a new concept in the field of PCO, which has several advantages
Arun Prakash Periasamy et al.
Talanta, 87, 15-23 (2011-11-22)
In this work, preparation and characterization of a novel nanocomposite containing bismuth oxide (Bi(2)O(3)) nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) was presented. Powder X-ray diffraction (XRD) studies revealed that as-synthesized Bi(2)O(3) nanoparticles are crystalline and belong to α-phase with monoclinic
S Sanghi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 94-99 (2011-09-06)
Glasses with composition 20CdO·xBi(2)O(3)·(79.5-x)B(2)O(3) (15≤x≤35, x in mol%) containing 0.5 mol% of Er(3+) ions were prepared by melt-quench technique (1150°C in air). The amorphous nature of the glasses was confirmed by X-ray diffraction. The spectroscopic properties of the glasses were
Artikel
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.