Wichtige Dokumente
220442
(R)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanat
98%
Synonym(e):
(R)-NEI
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −45°, c = 3.5 in toluene
Optische Reinheit
ee: 95% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.604 (lit.)
bp
106-108 °C/0.16 mmHg (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
SMILES String
C[C@@H](N=C=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO/c1-10(14-9-15)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10H,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?