Wichtige Dokumente
220574
(R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-1-Phenylethyl-isocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, neat
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChIKey
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Paper Title: Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats. (Trushin N, Hecht SS, 1999).
- Paper Title: Absolute configuration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol formed metabolically from 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. (Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?