Merck
21625
Sigma-Aldrich
DL-β-Homoleucin
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-3-Amino-5-methyl-capronsäure, (±)-3-Amino-5-methyl-hexansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
Beilstein:
4739227
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
222-228 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)