Wichtige Dokumente
216194
Hydrazin -monohydrochlorid
97%
Synonym(e):
Hydrazinium chloride, Hydrazinium monochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
Cl[H].NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChIKey
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as catalyst in the synthesis of titanium oxide polymers via catalytic sol-gel process
- in fabrication of amorphous titanium dioxide (TiO2) thin films exhibiting high refractive indices and high transparency
- in preparation of ethyl 3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
216194-250G | 4061838774347 |
216194-1KG | |
216194-5G | 4061838774354 |