Wichtige Dokumente
205370
Dimethylaminoterephthalat
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChIKey
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)