Wichtige Dokumente
202851
Borsäureanhydrid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Bortrioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble at 20 °C
Dichte
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChIKey
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?