Wichtige Dokumente
202029
Metanilgelb
Dye content 70 %
Synonym(e):
3-(4′-Anilinophenylazo)-1-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Säuregelb 36
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 70%
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
1.5-2.7, red to yellow
λmax
414 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥18500 at 415.0-419.0 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChIKey
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?