Wichtige Dokumente
197645
1,2,4-Triazol
technical grade
Synonym(e):
Natrium-1,2,4-triazolid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2N3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.05
Beilstein:
3570104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?