190993
Poly(4-methyl-1-penten)
medium molecular weight
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Schmelzindex
26 g/10 min (260°C/5kg)
Stoßfestigkeit
3 kg.cm/cm2 (Izod, ASTM D 256)
Dielektrizitätskonstante
2.12, 100 MHz (ASTM D 150)
Härte
80 (Rockwell R, ASTM D 758)
Brechungsindex
n20/D 1.463
mp (Schmelzpunkt)
235 °C
Übergangstemp.
softening point 178 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?