Merck
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinylchlorid), carboxyliert
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Synonym(e):
Poly-(vinylchlorid-co-acrylsäure)
About This Item
Lineare Formel:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
carboxylated
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~220,000 by GPC
Kennzeichnungsgrad
1.8% carboxyl
Inhärente Viskosität
1.4 dL/g(lit.)
Übergangstemp.
Tg 84 °C
Löslichkeit
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
SMILES String
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChIKey
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)