Wichtige Dokumente
186465
N-Cyclohexylhydroxylamin -hydrochlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NHOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166-171 °C (lit.)
SMILES String
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChIKey
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
- 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone
- hexahydroisoxazolequinoline analogs
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)