Merck
178799
Sigma-Aldrich
Dimethylmethylsuccinat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)