Wichtige Dokumente
172006
2-Ethoxy-2-phenylacetophenon
97%
Synonym(e):
α-Ethoxy-α-phenylacetophenon, Benzoinethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
InChIKey
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)