Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-Chlorpropylacetat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2(CH2)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Packaged in glass bottles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)