164127
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,2′-(p-Tolylimino)-diethanol, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin, N-(p-Tolyl)-diethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
InChIKey
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?