Wichtige Dokumente
160393
Primachin -diphosphat (Salz)
98%
Synonym(e):
8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxy-chinolin -diphosphat (Salz), Primaquinbisphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
205-206 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL, clear, orange to red
Funktionelle Gruppe
amine
phosphate
SMILES String
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
InChIKey
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?