Wichtige Dokumente
159328
1,4-Dichlor-2-buten (cis+trans)
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(Cl)=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(6)2-3-5/h2H,3H2,1H3/b4-2+
InChIKey
WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?