Wichtige Dokumente
156833
Nonanoylchlorid
96%
Synonym(e):
Nonanoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChIKey
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N-nonanoyl piperonylamide
- caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide
- n-benzylnonanamide
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F
Flammpunkt (°C)
99 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?