Wichtige Dokumente
151939
Methanol-d1
99.5 atom % D
Synonym(e):
mono-Deuteromethanol, Methylalkohol-d1
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-99 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.