Wichtige Dokumente
151556
2-(3-Chlorpropyl)-2-methyl-1,3-dioxolan
97%
Synonym(e):
5-Chlor-2-pentanon-ethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?