Wichtige Dokumente
149446
1-Pyrrolidino-1-cyclopenten
98%
Synonym(e):
1-(1-Cyclopenten-1-yl)-pyrrolidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5155 (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
InChIKey
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)