Wichtige Dokumente
147451
Tetraphenylarsonium(V)-chlorid -hydrochlorid Hydrat
Synonym(e):
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?