Wichtige Dokumente
146056
3-Nitrobenzylalkohol
98%
Synonym(e):
NOBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-32 °C (lit.)
Dichte
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitro
SMILES String
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
InChIKey
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?