145777
3-Methyl-2-cyclopentenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-5 °C (lit.)
Dichte
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?